Få mere at vide
3M™ Aura™ FFP1-FFP3-partikelrespiratorer
Artikelnummer. 17257620 Shop alle 3M produkter
Filtertype:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF):
4
10
20
Model-:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2-ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3-ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 330
Pakke med 5
Artikelnummer. 17257620
Brand: 3M™ 7000088812
3M™ Aura™-partikelrespirator giver åndedrætsbeskyttelse med et fladt foldet design med 3 paneler, lav vejrtrækningsmodstand og et præget, skulptureret toppanel, der kan hjælpe med at reducere dug på brillerne.
  • Individuelt pakket for at undgå kontaminering
  • Blødt dækbånd på inderpanelet sikrer bedre komfort
  • Let og foldbar
  • Jævnt spændte pandebånd for at lette trykket på stroppen
  • Centralt placeret kølig flowventil reducerer varmeopbygning og gør vejrtrækningen lettere og køligere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE Approved to EN 149:2001A1:2009
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certificeringer (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Farve White
Design Type Flat-fold
Engangs Single-use
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylene
Produkttype General Purpose Particulate Respirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil No
Materiale til filtreringslag Polypropylene
Til brug med (applikation) Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition
Latex fri Yes
Materiale hovedstrop Polyisoprene
Model- 9330
Næsestykke materiale Aluminum, Polyurethene
Næsestykke Type Sculpted
Emballagetype Individually Packaged
Modstandsdygtig overfor Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Form Cup
Sterilitet Non-sterile
Stil 3-panel
Remfastgørelsestype Colour-coded Headband, Red
FDA-godkendt kirurgisk maske No