Description
3M™ Aura™-partikelrespirator giver åndedrætsbeskyttelse med et fladt foldet design med 3 paneler, lav vejrtrækningsmodstand og et præget, skulptureret toppanel, der kan hjælpe med at reducere dug på brillerne.
- Individuelt pakket for at undgå kontaminering
- Blødt dækbånd på inderpanelet sikrer bedre komfort
- Let og foldbar
- Jævnt spændte pandebånd for at lette trykket på stroppen
- Centralt placeret kølig flowventil reducerer varmeopbygning og gør vejrtrækningen lettere og køligere
Specifications
Specifications
| Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) | 10 |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt i henhold til EN 149:2001A1:2009 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certificeringer (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Farve | Hvid |
| Design Type | 3 paneler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP2 |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Fladt foldet partikelrespirator |
| Show More |