Få mere at vide
3M™ Aura™ FFP1-FFP3-partikelrespiratorer
Artikelnummer. 16523771 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF):
4
10
20
Model-:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2-ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3-ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 330
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertype Med udåndingsventil Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) Model- Pakningsstørrelse
16523771 FFP3 Ja 20 9332+ P3-ventil Pakke med 330
11717574 FFP1 Nej 4 9310 Pakke med 20
10583051 FFP2 Nej 10 9320 Pakke med 20
10116544 FFP2 Ja 10 9322+ Pakke med 10
12672545 FFP1 Ja 4 9312 Pakke med 10
17237620 FFP1 Ja 4 9312 Pakke med 120
12602555 FFP3 Nej 20 9330 Pakke med 20
17257620 FFP3 Nej 20 9330 -
11777574 FFP1 Ja 4 PF9312 Pakke med 5
11787574 FFP2 Nej 10 PF9320 Pakke med 5
11797574 FFP2 Ja 10 PF9322 Pakke med 5
11707584 FFP3 Ja 20 PF9332 Pakke med 5
16684912 FFP2 Ja 10 9322+ P2-ventil -
16674902 FFP3 Nej 20 9330+ P3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16523771 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21390.00 DKK
    11428.18 DKK / Pakke med 330
    Spare 9961.82 DKK
    46% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
3M™ Aura™-partikelrespirator giver åndedrætsbeskyttelse med et fladt foldet design med 3 paneler, lav vejrtrækningsmodstand og et præget, skulptureret toppanel, der kan hjælpe med at reducere dug på brillerne.
  • Individuelt pakket for at undgå kontaminering
  • Blødt dækbånd på inderpanelet sikrer bedre komfort
  • Let og foldbar
  • Jævnt spændte pandebånd for at lette trykket på stroppen
  • Centralt placeret kølig flowventil reducerer varmeopbygning og gør vejrtrækningen lettere og køligere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE-godkendt i henhold til EN 149:2001A1:2009
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certificeringer (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Materiale til filtreringslag Polypropylen
Til brug med (applikation) Landbrug, rengøring vedligeholdelse, nedrivning
Latex fri Ja
Materiale hovedstrop Polyisopren
Model- 9332+ P3-ventil
Næsestykke materiale Aluminium, polyurethan
Næsestykke Type Skulpteret
Emballagetype Individuelt pakket
Mængde 330/Pk.
Modstandsdygtig overfor Støv og tåger findes i en lang række industrielle applikationer og andre arbejdssituationer
Sterilitet Ikke steril
Stil 3 paneler
Remfastgørelsestype Farvekodet pandebånd, rød
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej