Få mere at vide
3M™ Aura™ FFP1-FFP3-partikelrespiratorer
Artikelnummer. 11717574 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF):
4
10
20
Model-:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2-ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3-ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 330
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertype Med udåndingsventil Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) Model- Pakningsstørrelse
11717574 FFP1 Nej 4 9310 Pakke med 20
10583051 FFP2 Nej 10 9320 Pakke med 20
10116544 FFP2 Ja 10 9322+ Pakke med 10
12672545 FFP1 Ja 4 9312 Pakke med 10
17237620 FFP1 Ja 4 9312 Pakke med 120
12602555 FFP3 Nej 20 9330 Pakke med 20
17257620 FFP3 Nej 20 9330 -
11777574 FFP1 Ja 4 PF9312 Pakke med 5
11787574 FFP2 Nej 10 PF9320 Pakke med 5
11797574 FFP2 Ja 10 PF9322 Pakke med 5
11707584 FFP3 Ja 20 PF9332 Pakke med 5
16523771 FFP3 Ja 20 9332+ P3-ventil Pakke med 330
16684912 FFP2 Ja 10 9322+ P2-ventil -
16674902 FFP3 Nej 20 9330+ P3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11717574 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
3M™ Aura™-partikelrespirator giver åndedrætsbeskyttelse med et fladt foldet design med 3 paneler, lav vejrtrækningsmodstand og et præget, skulptureret toppanel, der kan hjælpe med at reducere dug på brillerne.
  • Giv behagelig beskyttelse mod støv og tåger i en bred vifte af industrielle anvendelser og andre farlige miljøer.
  • Tilbyder FFP1, FFP2 og FFP3 beskyttelse.
  • 3-panels design tillader større ansigtsbevægelse.
  • Den skulpturerede, lavprofilerede stil af det prægede øverste panel skaber en effektiv forsegling, reducerer duggedannelse af briller og forbedrer kompatibiliteten med briller.
  • Lavmodstandsfilter-teknologien fremmer lettere vejrtrækning, og den innovative hagetab muliggør enkle justeringer.
  • Vælg uden ventiltype eller ventiltyper, der reducerer 3M™ Cool Flow™ varmeopbygning og giver behagelig beskyttelse under varme og fugtige forhold.
  • Individuelt pakket i hygiejnisk indpakning for at forhindre forurening før brug.
  • Flettede, farvekodede pandebånd hjælper dig med at identificere det beskyttelsesniveau, der tilbydes: gul for FFP1 (APF 4), blå for FFP2 (APF 10) og rød for FFP3 (APF 20).
  • Det foldbare design gør dem nemme at opbevare, når de ikke er i brug.
  • Respiratorer fungerer godt sammen med 3M briller og høreværn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 4
Certificeringer/compliance CE-godkendt i henhold til EN 149:2001A1:2009
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certificeringer (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Farve Hvid
Design Type Fladfold
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP1
Materiale Polypropylen
Produkttype Generel partikelåndedrætsværn
Størrelse Én størrelse
Med udåndingsventil Nej
Materiale til filtreringslag Polypropylen
Til brug med (applikation) Landbrug, rengøring vedligeholdelse, nedrivning
Latex fri Ja
Materiale hovedstrop Polyisopren
Model- 9310
Næsestykke materiale Aluminium, polyurethen
Næsestykke Type Skulpteret
Emballagetype Individuelt pakket
Mængde 20/Pk.
Modstandsdygtig overfor Støv og tåger findes i en lang række industrielle applikationer og andre arbejdssituationer
Form Pokalen
Sterilitet Ikke-steril
Stil 3 paneler
Remfastgørelsestype Farvekodet pandebånd, gult
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej