Få mere at vide
3M™ Aura™ FFP1-FFP3-partikelrespiratorer
Artikelnummer. 10583051 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF):
4
10
20
Model-:
9310
9312
9320
9322+
9322+ P2-ventil
9330
9330+ P3
9332+ P3-ventil
PF9312
PF9320
PF9322
PF9332
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 330
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertype Med udåndingsventil Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) Model- unitSize
10583051 FFP2 No 10 9320 Pakke med 20
11717574 FFP1 No 4 9310 Pakke med 20
10116544 FFP2 Yes 10 9322+ Pakke med 10
12672545 FFP1 Yes 4 9312 Pakke med 10
17237620 FFP1 Yes 4 9312 Pakke med 120
12602555 FFP3 No 20 9330 Pakke med 20
17257620 FFP3 No 20 9330 -
11777574 FFP1 Yes 4 PF9312 Pakke med 5
11787574 FFP2 Nej 10 PF9320 Pakke med 5
11797574 FFP2 Yes 10 PF9322 Pakke med 5
11707584 FFP3 Yes 20 PF9332 Pakke med 5
16523771 FFP3 Ja 20 9332+ P3-ventil Pakke med 330
16684912 FFP2 Ja 10 9322+ P2-ventil -
16674902 FFP3 Nej 20 9330+ P3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10583051 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088723
3M™ Aura™-partikelrespirator giver åndedrætsbeskyttelse med et fladt foldet design med 3 paneler, lav vejrtrækningsmodstand og et præget, skulptureret toppanel, der kan hjælpe med at reducere dug på brillerne.
  • Individuelt pakket for at undgå kontaminering
  • Blødt dækbånd på inderpanelet sikrer bedre komfort
  • Let og foldbar
  • Jævnt spændte pandebånd for at lette trykket på stroppen
  • Centralt placeret kølig flowventil reducerer varmeopbygning og gør vejrtrækningen lettere og køligere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 10
Certificeringer/compliance CE Approved to EN 149:2001A1:2009
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certificeringer (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Farve White
Design Type Flat-fold
Engangs Single-use
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylene
Produkttype General Purpose Particulate Respirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil No
Materiale til filtreringslag Polypropylene
Til brug med (applikation) Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition
Latex fri Yes
Materiale hovedstrop Polyisoprene
Model- 9320
Næsestykke materiale Aluminum, Polyurethene
Næsestykke Type Sculpted
Emballagetype Individually Packaged
Mængde 20/Pk.
Modstandsdygtig overfor Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations
Form Cup
Sterilitet Non-sterile
Stil 3-panel
Remfastgørelsestype Colour-coded Headband, Blue
FDA-godkendt kirurgisk maske No