Få mere at vide
3M™ Aura Healthcare partikelrespirator 1800+-serien
Artikelnummer. 16415459 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
8/Pk.
Artikelnummer. Mængde
16415459 8/Pk.
1 options
Artikelnummer. 16415459 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 DKK
    483.74 DKK / Pakke med 8
    Spare 206.26 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Partikelformigt åndedrætsværn til sundhedspleje har et filtermedie med lav vejrtrækningsmodstand i et ergonomisk, fladfoldet 3-panelsdesign, der er udviklet til at passe til en bred vifte af ansigtsformer og -størrelser.
  • Uventilerede og indhyllede ventilmodeller er godkendt i henhold til det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (93/42/EEC) og EN14683:2005 Type IIR til brug som kirurgiske masker
  • Originalt design med 3 paneler tillader større ansigtsbevægelser og bred pasform
  • Filterteknologi med lav modstand hjælper dig med at trække vejret let
  • Skumpet øvre panel tilpasser sig næsen og ansigtets konturer med et blødt skum for en effektiv forsegling
  • Præget toppanel hjælper med at reducere dugning af briller
  • Fås med 3M™ Cool Flow™ Ventil og afskærmet ventil, der hjælper med at reducere varme- og fugtopbygning
  • Hagetap designet til nem positionering og justering
  • Hygiejnisk emballage beskytter åndedrætsværnet mod kontaminering før brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Med udåndingsventil Ja
Inkluderer FFP3 beskyttelse
Model- 1883SV+
Mængde 8/Pk.
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej