Få mere at vide
3M™ Aura™ FFP1-FFP3-partikelrespiratorer
Artikelnummer. 17688516 Shop alle 3M produkter
Filtertype:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Emballagetype:
Bulk
Individuelt pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 17688516
Brand: 3M™ 7100258910
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Partikelformige åndedrætsværn 9300+-serien har et ergonomisk, fladfoldet, 3-panels design med et filtermedie med lav vejrtrækningsmodstand. Tilgængelig i FFP1, FFP2 og FFP3 beskyttelsesniveauer med ventilerede og uventilerede modeller, åndedrætsværn har en innovativ hagetap til lette justeringer og et præget, skulptureret øvre panel for at hjælpe med at reducere dug på briller.
  • Individuelt pakket for at undgå kontaminering
  • Blødt dækbånd på inderpanelet sikrer bedre komfort
  • Let og foldbar
  • Jævnt spændte pandebånd for at lette trykket på stroppen
  • Centralt placeret kølig flowventil reducerer varmeopbygning og gør vejrtrækningen lettere og køligere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 10
Certificeringer/overholdelse (Europa) Europæisk standard EN 149 for filtrering af halvmasker til beskyttelse mod partikler
Certificeringer (EN) EN 149
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Nej
Materiale til filtreringslag Polypropylen
Latex fri Ja
Materiale hovedstrop Polyisopren
Model- 9320+
Næsestykke materiale Aluminium, polyurethan
Næsestykke Type Skulpteret
Emballagetype Individuelt pakket
Modstandsdygtig overfor Støv og tåger findes i en lang række industrielle applikationer og andre arbejdssituationer
Form Kop
Sterilitet Ikke steril
Stil 3 paneler
Remfastgørelsestype Farvekodet pandebånd, blå
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej