Få mere at vide
3M™ Aura™ FFP1-FFP3-partikelrespiratorer
Artikelnummer. 17618526 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Emballagetype:
Bulk
Individuelt pakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertype Med udåndingsventil Emballagetype Pakningsstørrelse
17618526 FFP3 Ja Individuelt pakket Pakke med 10
17608526 FFP1 Nej Individuelt pakket -
17698516 FFP1 Ja Individuelt pakket -
17688516 FFP2 Nej Individuelt pakket -
17678516 FFP2 Ja Individuelt pakket Pakke med 10
17668516 FFP3 Nej Individuelt pakket -
17217890 FFP2 Nej Bulk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17618526 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100258913
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Partikelformige åndedrætsværn 9300+-serien har et ergonomisk, fladfoldet, 3-panels design med et filtermedie med lav vejrtrækningsmodstand. Tilgængelig i FFP1, FFP2 og FFP3 beskyttelsesniveauer med ventilerede og uventilerede modeller, åndedrætsværn har en innovativ hagetap til lette justeringer og et præget, skulptureret øvre panel for at hjælpe med at reducere dug på briller.
  • Individuelt pakket for at undgå kontaminering
  • Blødt dækbånd på inderpanelet sikrer bedre komfort
  • Let og foldbar
  • Jævnt spændte pandebånd for at lette trykket på stroppen
  • Centralt placeret kølig flowventil reducerer varmeopbygning og gør vejrtrækningen lettere og køligere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/overholdelse (Europa) Europæisk standard EN 149 for filtrering af halvmasker til beskyttelse mod partikler
Certificeringer (EN) EN 149
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Materiale til filtreringslag Polypropylen
Latex fri Ja
Materiale hovedstrop Polyisopren
Model- 9332+
Næsestykke materiale Aluminium, polyurethan
Næsestykke Type Skulpteret
Emballagetype Individuelt pakket
Modstandsdygtig overfor Støv og tåger findes i en lang række industrielle applikationer og andre arbejdssituationer
Form Kop
Sterilitet Ikke steril
Stil 3 paneler
Remfastgørelsestype Farvekodet pandebånd, rød
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.