Få mere at vide
Descripción
Partikelformige åndedrætsværn 9300+-serien har et ergonomisk, fladfoldet, 3-panels design med et filtermedie med lav vejrtrækningsmodstand. Tilgængelig i FFP1, FFP2 og FFP3 beskyttelsesniveauer med ventilerede og uventilerede modeller, åndedrætsværn har en innovativ hagetap til lette justeringer og et præget, skulptureret øvre panel for at hjælpe med at reducere dug på briller.
- Individuelt pakket for at undgå kontaminering
- Blødt dækbånd på inderpanelet sikrer bedre komfort
- Let og foldbar
- Jævnt spændte pandebånd for at lette trykket på stroppen
- Centralt placeret kølig flowventil reducerer varmeopbygning og gør vejrtrækningen lettere og køligere
Especificaciones
Especificaciones
| Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) | 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Europæisk standard EN 149 for filtrering af halvmasker til beskyttelse mod partikler |
| Certificeringer (EN) | EN 149 |
| Farve | Hvid |
| Design Type | 3 paneler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Fladt foldet partikelrespirator |
| Størrelse | One Size |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.