missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Augmentin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Augmentin |
| CAS | 74469-00-4 |
| Molekylær formel | 4(C16H19N3O5S)•(C8H8KNO5) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Mixture of Amoxicillin and Potassium Clavulanate (~4:1), Amocla, Amoclan, Amoclav, Amoran, Amox-clav, Amoxicillin-clavulanate Potassium Mixture, Amoxicillin-potassium Clavulanate Mixture, Amoxyclav, Ancla, Augmentan, Augmentin, Augmentin (antibiotic), Augmentin ES 600, Augmentine, Auspilic, BRL 25000, BRL 25000A, BRL 25000G, Clamentin, Clamobit, Clamonex, Clamoxyl, Clavamox, Clavinex, Clavoxilin Plus, Clavulin, Clavumox, Eumetinex, Forcid Solutab, Kmoxilin, Proclav S, Spectramox, Viaclav, Xiclav, co-Amoxyclav, Potassium (2R,5R,Z)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Mixture |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5S.C8H9NO5.K/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;;+1/p-1/b;4-1-;/t9-,10-,11+,14-;6-,7-;/m11./s1 |
| SMIL | O=C1N([C@H]/2C(O[K])=O)[C@](C1)([H])OC2=C/CO.O=C3N4[C@]([C@@H]3NC([C@H](N)C5=CC=C(O)C=C5)=O)([H])SC(C)(C)[C@@H]4C(O)=O |
| IUPAC navn | potassium;(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;(2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 4365.4023725 |
| Formel vægt | 602.1085 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?