missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AUDA, TRC

Artikelnummer. 30329556
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329556 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA96532850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AUDA
CAS 479413-70-2
Molekylær formel C23H40N2O3
Mængde 50 mg
Synonym 12-(3-Adamantan-1-yl-ureido)dodecanoic Acid, 12-[[(Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)carbonyl]amino]dodecanoic Acid, A 003564556
InChI formel InChI=1S/C23H40N2O3/c26-21(27)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-24-22(28)25-23-15-18-12-19(16-23)14-20(13-18)17-23/h18-20H,1-17H2,(H,26,27)(H2,24,25,28)/t18-,19-,20?,23?/m1/s1
SMIL O=C(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)NC1(C[C@H]2C3)CC(C2)C[C@H]3C1
IUPAC navn 12-(1-adamantylcarbamoylamino)dodecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 392.58
Formel vægt 392.3039
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.