Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Vaskepumpesprøjte
Artikelnummer. 31759211
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
31759211 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 31759211 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100118771CS
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Attune Xenith Wash Pump Sprøjten er en del af en hjælpepumpe, der flytter væsker gennem Attune Xenith Flow Cytometer for at skylle og rense systemet.
Attune Xenith Wash Pump Sprøjten er en del af en hjælpepumpe, der flytter væsker gennem Attune Xenith Flow Cytometer for at skylle og rense systemet. For at holde dit instrument i korrekt stand er det vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse, herunder udskiftning af sprøjten efter vedligeholdelsesplanen i Attune-brugerguiden Xenith .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hv.
Til brug med (udstyr) Attune Xenith flowcytometer
Produkttype Vaskepumpesprøjte
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.