Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ SIP-skjold
Beskrivelse
SIP-skjoldet Attune Xenith er til brug med flowcytometeret Attune Xenith og er en vigtig del af instrumentets sikkerhed, da det udgør en barriere mellem brugeren og prøven under dataindsamling. Denne reservedel er tilgængelig, hvis der skulle opstå skade på den eksisterende del, der følger med instrumentet.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hv. |
| Til brug med (udstyr) | Attune Xenith flowcytometer |
| Produkttype | SIP-skjold |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.