Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Kvalitetskontrolperler
Artikelnummer. 30276490
Skift visning
Mængde:
3 ml
Artikelnummer. Mængde
30276490 3 ml
1 options
Artikelnummer. 30276490 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. X20000
 Begrænset vare
På lager
The Attune Xenith Kvalitetskontrolperler er designet til brug med Attune Xenith Flowcytometer til at karakterisere instrumentet og overvåge den daglige ydeevne.
Afstem Xenith Kvalitetskontrolperler er til brug med Attune Xenith Flowcytometer og dets software til automatisk at karakterisere instrumentet og overvåge instrumentets daglige ydeevne. Regelmæssig kvalitetskontrol (QC) af dit instrument med disse perler sikrer instrumentets nøjagtighed og følsomhed og tillader identifikation af eventuelle ændringer i instrumentets ydeevne.
QC-perlerne indeholder forskellige underpopulationer af perler mærket med forskellige intensiteter af fluorescerende signal og bruges til at etablere optimale spændingsindstillinger til udførelse af spektral- og kompensationseksperimenter. Perlerne er prækalibreret på fabrikken, og de partispecifikke perleydelsesdata opfanges som en downloadbar fil til brug i Attune Xenith software. Hvert hætteglas indeholder nok perler til 25 målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Antal prøver 25 prøver
Mængde 3 ml
Kalibreringstype Flowcytometri kvalitetskontrol
Farve Fuld spektral
Format Perler i opløsning
Til brug med (udstyr) Afstem Xenith Flowcytometer
Produkttype Sporing af perler