Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Fluidik-navlerør
Artikelnummer. 31759267
Skift visning
Produkttype:
Blegerør Quick Connect
Jordrem
Navlehylster
Navlestrengblegemiddel-linjen
Navlestrengsaffaldslinje
Navlestrengsaflukningslinje
Navlestrengselektrisk kabel
Navlestrengsskede
Navlestrengsvaskelinje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
31759267 Blegerør Quick Connect
31759158 Jordrem
31759123 Navlestrengselektrisk kabel
31759234 Navlehylster
31759265 Navlestrengsaffaldslinje
31759190 Navlestrengsaflukningslinje
31759177 Navlestrengsvaskelinje
31759171 Navlestrengblegemiddel-linjen
31759266 Navlestrengsskede
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31759267 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100125295CS
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Disse dele er erstatninger for komponenter i navlestrengen, der transporterer væske mellem væskevognen og Attune Xenith Flow Cytometeret.
Invitrogen Attune Xenith Flow Cytometer er et spektralt aktiveret system, der leverer blokeringsresistent ydeevne med akustisk assisteret hydrodynamisk fokusering. Systemet har en ekstern væskevogn, der indeholder alle de væsker, der kræves til daglig brug af systemet. Disse dele er erstatninger for komponenter i navlestrengsrøret, der fører fluidiske forbindelser mellem vognen og instrumentet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hv.
Til brug med (udstyr) Attune Xenith flowcytometer
Produkttype Blegerør Quick Connect
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.