Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Flowcytometer
Beskrivelse
Attune Xenith Flow Cytometer er en pålidelig flowcytometri-løsning designet til at imødekomme forskernes strenge krav. Ved at udnytte vores gamle Attune core akustiske fokuseringsteknologi kombinerer dette innovative instrument akustisk-assisteret hydrodynamisk fokusering med avancerede spektrale kapaciteter, så du kan evaluere flere parametre hurtigere. Med udvidede optiske muligheder, herunder UV- og NIR-lasere, understøtter dette system både traditionel kompensation og spektral unmixing-analyse.
Funktioner ved Attune Xenith Flow Cytometer omfatter:
- Bemærkelsesværdig hastighed—fungerer op til 5 gange hurtigere end de fleste flowcytometre
- Alsidighed og fleksibilitet—understøtter både spektral unmixing og konventionelle kompensationsarbejdsgange, hvilket muliggør optimering af eksperimentelt design og udforskning af nye forskningsmuligheder
- Kompatibilitet med komplekse prøver—designet til at håndtere udfordrende prøvetyper, såsom tumor- og vævsprøver, med reduceret tilstopning for en smidig prøveindsamling og pålidelig dataanalyse
- Produktivitet og pålidelighed—designet med øget oppetid og forenklet drift for øje, muliggjort af strømlinet vedligeholdelse, intuitiv touchskærmsbetjening og avanseret fjerndiagnosticering
- Det omfattende detektionsområde—omfatter 6 lasere, 51 fluorescerende detektorer og 6 spredningskanaler.
Reduceret tid til resultater
Akustisk-assisteret hydrodynamisk fokuseringsteknologi udnytter ultralydsbølger til præcist at justere celler, hvilket leverer enestående hastighed og fleksibilitet i flowcytometri. Dette muliggør hurtigere flowhastigheder, samtidig med at det muliggør ensartet cellejustering i flowcellen, hvilket hjælper med at reducere tiden til resultater for eksperimenter og fleksibiliteten til at fortynde koncentrerede prøver uden at skulle bruge længere tid på dataindsamling.
Udvidet optisk detektion
Systemet omfatter 6 rumligt adskilte, fladtop-lasere (349, 405, 488, 561, 637 og 781 nm) og 51 fluorescerende detektorer med brugerskiftbare filtre som standard. Den inkluderer også 6 scatterdetektorer for forbedret opløsning (488 nm standard FSC og SSC, 405 nm FSC og SSC for opløsning af små partikler, og 488 nm FSC og SSC for udvidet rækkevidde/polariseret detektion). Systemet kan nemt skifte mellem spektral unmixing og konventionelle kompensationsarbejdsgange, hvilket gør det exceptionelt til højparameteranalyse.
Designet til at håndtere vanskelige prøver
Positiv fortrængningsvæske hjælper med at reducere risikoen for systemnedetid på grund af tilstopninger fra klæbrige tumorer og vævsfordøjelse. Den specificerede volumenleveringshastighed gælder for et overtryk i systemet, som kan fortrænge tilstopninger fra systemet, hvis de opstår, og tillade prøvekørsler at fortsætte.
Oprethold oppetid gennem forenklet vedligeholdelse og enestående service og support
Attune Xenith Flow Cytometer har avancerede diagnostiske værktøjer, herunder ombordværende servicekameraer, til vurdering af flowcellerenslighed og laserjustering samt indbygget diagnostik og telemetri til forbedret systemservicelogning. Den integrerede touchskærm kan bruges til nem drift og overvågning af automatiserede vedligeholdelsesfunktioner. Systemet inkluderer en standard garantiperiode på ét år. Derudover findes der yderligere serviceplaner, der kan fjerne gætteriet omkring at sikre instrumentets oppetid. Grunduddannelse gives også med et medlem af vores erfarne flowcytometri-supportteam for at dække brug og vedligeholdelse af systemet.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 5 ml, 2 ml og 1,5 ml rør |
| Laser funktioner | Excitationslasere: 349 sømmil, 405 sømil, 488 sømil, 561 sømil, 637 sømil, 781 sømil |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Produktlinje | Attune |
| Til brug med (udstyr) | Attune Xenith flowcytometer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Spænding | 100/240 V |
| Inkluderer | Attune Xenith flow cytometer, Attune Xenith væskevogn, Minitower Windows 11 computer med instrumentsoftware, 32 tommer skærm, strømkabler med adaptere, fiber ethernetkabel, Attune shutdown-løsning, Attune wash-løsning, attune fokuseringsvæske, Attune NxT flow cell rengøringsløsning, Attune Debubble-løsning, Attune Xenith kvalitetskontrolperler |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.