Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Vaskeopløsning
Beskrivelse
Attune™ Wash Solution er en optimeret rengøringsbuffer, der bruges i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer for at opretholde renhed i fluidikledningerne og minimere forurening eller overførsel.
- Attune™ Wash Solution er en optimeret rengøringsbuffer, der bruges i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
- Hjælper med at opretholde renheden af fluidikledningerne for at minimere kontaminering eller overførsel
- Formuleret til at fjerne cellulært affald, forhindre proteinopbygning og minimere farvestoffer, der klæber til væskelinjerne i systemet
- Det anbefales til brug under rutinevedligeholdelse og automatiske nedlukningsprocedurer Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
- Den brugsklare 1X vaskeopløsning er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem
- Opløsningen er stabil i 30 dage efter åbning af flasken
- De Attune™ Vaskeopløsning tilberedes, filtreres og emballeres i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet
- Hver batch kan spores ved dens lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Produktlinje | Attune |
| Mængde | 1 l |
| Produkttype | Vaskeopløsning |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.