Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Vaskeopløsning
Artikelnummer. 15360445
Skift visning
Mængde:
250 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15360445 250 ml 250ml
17403822 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15360445 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A24974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 DKK
    336.65 DKK / 250ml
    Spare 37.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Attune™ Wash Solution er en optimeret rengøringsbuffer, der bruges i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer for at opretholde renhed af fluidiklinjerne, minimere kontaminering eller overførsel.
Attune™ Wash Solution er en optimeret rengøringsbuffer, der bruges i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer for at opretholde renhed i fluidikledningerne og minimere forurening eller overførsel.
Opretholder systemets renlighed
Attune™ Wash Solution er formuleret til at fjerne cellulært affald, forhindre proteinopbygning og minimere, at farvestoffer sætter sig fast i systemets fluidiske linjer. Den anbefales til brug under rutinemæssig vedligeholdelse og automatiserede nedlukningsprocedurer af Attune™ Acoustic Focusing Cytometer.
Bekvemt
Den færdige 1X vaskeløsning er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem. Vaskeopløsningen er stabil i 30 dage efter flasken er åbnet.
Høj kvalitet
Vaskeløsningen Attune™ forberedes, filtreres og pakkes i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores efter sin lotnummerbetegnelse og er valideret til brug på Attune™ Acoustic Focusing Cytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Produktlinje Attune
Mængde 250 ml
Produkttype Vaskeopløsning
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.