Få mere at vide
Attune™ Nedlukningsløsning (1X)
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
Attune™ Shutdown Solution er en rensebuffer, der bruges i den automatiske nedlukningsprocedure for Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Minimerer bobledannelse
Denne azidfri nedlukningsopløsning er blevet formuleret til at minimere bobleformulering, der kan forekomme i systemledningerne natten over, for at hjælpe med at holde væskeledningerne rene og for at minimere mikrobiel vækst i væskeledningerne.
Bruges til instrumentvedligeholdelse
Shutdown-cyklussen bruges i slutningen af hver dag for at sikre, at alle prøvevæsker og farvestoffer er blevet fjernet fra systemet, og at væskeledningerne og pumperne er fyldt med Attune™ Shutdown Solution for at forhindre, at der dannes saltaflejringer i ledningerne. Nedlukning tager cirka 20 minutter, men de fleste trin er automatiske og under kontrol af Attune™ Cytometrisk software. Nedlukningsprocedurer bør køres mindst én gang om dagen, selvom instrumentet er beregnet til kontinuerlig brug. Korrekt rengøring af instrumentet sikrer dets ensartede og nøjagtige drift.
Bekvem
Den brugsklare 1X shutdown-løsning blev designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem.
Høj kvalitet
De Attune™ Shutdown Solution er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores ved dens lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Minimerer bobledannelse
Denne azidfri nedlukningsopløsning er blevet formuleret til at minimere bobleformulering, der kan forekomme i systemledningerne natten over, for at hjælpe med at holde væskeledningerne rene og for at minimere mikrobiel vækst i væskeledningerne.
Bruges til instrumentvedligeholdelse
Shutdown-cyklussen bruges i slutningen af hver dag for at sikre, at alle prøvevæsker og farvestoffer er blevet fjernet fra systemet, og at væskeledningerne og pumperne er fyldt med Attune™ Shutdown Solution for at forhindre, at der dannes saltaflejringer i ledningerne. Nedlukning tager cirka 20 minutter, men de fleste trin er automatiske og under kontrol af Attune™ Cytometrisk software. Nedlukningsprocedurer bør køres mindst én gang om dagen, selvom instrumentet er beregnet til kontinuerlig brug. Korrekt rengøring af instrumentet sikrer dets ensartede og nøjagtige drift.
Bekvem
Den brugsklare 1X shutdown-løsning blev designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem.
Høj kvalitet
De Attune™ Shutdown Solution er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores ved dens lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Attune |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 250 mL |
| Til brug med (udstyr) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttype | Nedlukningsløsning |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ATTUNE 1X SHUTDOWN SOLUTION
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone