Få mere at vide
Attune™ Nedlukningsløsning (1X)
Artikelnummer. 17334743
Skift visning
Mængde:
250 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17334743 1 l -
15351086 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17334743 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. J106628
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1112.00 DKK
    1000.65 DKK / 1 L
    Spare 111.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
  • En rensebuffer, der bruges i den automatiske nedlukningsprocedure for Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
  • Azidfri nedlukningsløsning er blevet formuleret til at minimere bobleformulering, der kan forekomme i systemlinjerne natten over
  • Færre bobler hjælper med at holde væskelinjerne rene og minimerer mikrobiel vækst i væskelinjerne
  • Bruges ved slutningen af hver dag for at sikre, at alle prøvevæsker og farvestoffer er blevet fjernet fra systemet
  • Sørg for, at væskeledninger og pumper er fyldt med Attune™ Shutdown Solution for at forhindre, at der dannes saltaflejringer i ledningerne
  • Nedlukning tager cirka 20 minutter, men de fleste trin er automatiske og under kontrol af Attune™ Cytometrisk software
  • Nedlukningsprocedurer bør køres mindst én gang om dagen, selvom instrumentet er beregnet til kontinuerlig brug
  • Korrekt rengøring af instrumentet sikrer dets ensartede og nøjagtige drift
  • Den brugsklare 1X shutdown-løsning er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem
  • De Attune™ Shutdown Solution er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet
  • Hver batch kan spores ved sin lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 l
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Nedlukningsløsning