Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT XE3 computeropgraderingssæt
Artikelnummer. 17186358
Skift visning
Mængde:
1
Artikelnummer. Mængde
17186358 1
1 options
Artikelnummer. 17186358 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A43668
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Designet til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
  • De Invitrogen Afstem NxT XE3 Computer Upgrade kit er designet til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
  • Det omfatter en OptiPlex XE3 Minitower (Windows 10 Professional 64-bit operativsystem, 4. gen Intel Core I7-8700-processor, 32 GB (2x16 GB) RAM, 2 GB AMD Radeon videokort, 2x2TB SATA-harddisk med 64 MB cache, 16X DVD+/- RW-drev, netværkskort), Dell tastatur (amerikansk engelsk), Dell mus, USB 3.0 kort, USB 3.0-kabel, LAN-kabel og netledning. Skærm medfølger ikke.
  • Et år fra installation for reservedele, arbejdskraft og servicerejser i henhold til vilkårene i Thermofisher Scientific-standardens begrænsede garantibestemmelser.
  • Et års dele og arbejde (som angivet i skriftlig begrænset garantierklæring og medfølgende vilkår i brugermanualen eller anden produktdokumentation).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring • OptiPlex XE3 Minitower (Windows 10 Professional 64-bit operativsystem, 4. gen Intel Core I7-8700-processor, 32 GB (2x16 GB) RAM, 2 GB AMD Radeon videokort, 2x2TB SATA-harddisk med 64 MB cache, 16X DVD+/- RW-drev, netværkskort)
• Dell tastatur (amerikansk engelsk)
• Dell mus
• USB 3.0 kort
• USB 3.0 kabel
• LAN kabel
• Strømledning Skærm
medfølger ikke.
Mængde 1
Til brug med (udstyr) Afstem NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Computeropgraderingssæt