Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Windows 10 OS Upgrade Kit
Beskrivelse
Det tillader Attune NxT computer [model Optiplex XE2 eller Optiplex XE2 (2x2TB)] skal reimages for at køre dataindsamlings- og analysesoftwaren ved hjælp af Microsoft Windows 10 operativsystem (OS).
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Attune |
| Indhold og opbevaring | •1 Windows 10 licens • 1 Windows 10 computerbillede |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttype | Software |