Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Affald BTL-rør
Beskrivelse
- Dette er erstatningsslange til affaldsflasken på Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
- Slangen kan nemt udskiftes uden at udskifte hele flaskesamlingen, hvis slangeforbindelsen til instrumentet er i stykker.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | FPL |
| Mængde | Hver |
| Format | Slanger |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Afstem NxT |
| Produkttype | Slanger |