Få mere at vide
Attune™ NxT Vaskeflaske
Artikelnummer. 15310637
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15310637 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15310637 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 100022151
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Afstem NxT Vaskeflaske
Dette er en 175 ml erstatningsflaske til vaskeopløsning til Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Mængde 1 hver
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Attune™ NxT Vaskeflaske