Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Konverteringssæt
Artikelnummer. 31941518
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Rød
Violet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31941518 Blå
31722852 Violet
31722922 Rød
31722771 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31941518 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35428
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Attune NxT Violet 6 konverteringssæt er designet til at omkonfigurere Attune NxT firekanals violette instrumenter, så de kan detektionere seks kanaler af violet.
Attune NxT Violet 6 konverteringssæt er til brug ved omkonfiguration af firekanals Attune NxT instrumenter for at muliggøre detektion af seks kanaler af violet. Et konverteringssæt er påkrævet for hver original og eventuelle opgraderede lasere af instrumentet. Konverteringen udføres i dit laboratorium af en feltserviceingeniør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring Optisk blok og filtre
Mængde 1 sæt
Farve Blå
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Attune NxT firekanals violet instrument
Produkttype Konverteringssæt
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.