Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Konverteringssæt
Beskrivelse
Attune NxT Violet 6 konverteringssæt bruges til omkonfiguration af firekanals Attune-instrumenter NxT for at muliggøre detektion af seks kanaler af violet. Et konverteringssæt er påkrævet for hver original og eventuelle opgraderede lasere af instrumentet. Ombygningen udføres i dit laboratorium af en Field Service Engineer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Attune |
| Indhold og opbevaring | Optisk blok og filtre |
| Mængde | 1 sæt |
| Farve | Violet |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Attune NxT firekanals violet instrument |
| Produkttype | Konverteringssæt |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.