Få mere at vide
Attune™ NxT Software, enkelt licens
Mængde:
1 licens
10 licenser
5 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Attune™ NxT Software bruges til at drive og vedligeholde Attune™ NxT akustisk fokuserende cytometer. Det muliggør kraftfuld brugerdefineret eksperimentel analyse via en intuitiv, brugervenlig grænseflade og giver avancerede værktøjer til både anskaffelse og analyse, der er enkle nok for brugere på alle oplevelsesniveauer.
Forenklet brug —strømlinet, intuitiv grænseflade
Hurtigere —realtidsanalyse af store datasæt
Nem instrumentbetjening automatiseret —vedligeholdelse og overvågning af instrumentets ydeevne
Forenklet brug
Attune™ NxT softwaren anvender et menusystem, der præsenterer de funktioner, du har brug for, når du har brug for dem uden meget at rulle og klikke. Tilpasningsfanen giver dig mulighed for at foruddefinere indstillinger for plots, porte, eksperimenter, rapporter og overlejringer. For at forenkle eksperimentel opsætning viser forhåndsvisningsskærmen alle plotkombinationer øjeblikkeligt, så du nemt kan tilføje dem til eksperimentets arbejdsområde. Kompensation er automatiseret eller brugerdefineret og kan sættes op ved hjælp af en kompensationsvejledning.
Hastighed øger produktiviteten
Attune™ NxT Software er designet til at maksimere effektiviteten ved udførelse af dataanalyse. Den bruger en Windows™ 7 64-bit system til at give hurtige opdateringshastigheder for store datasæt på op til 20 millioner hændelser skabt af multi-laser, multi-parameter instrumentering. Softwaren giver dig mulighed for straks at visualisere ændringer af dine dataplot i realtid, mens du foretager justeringer. Dette giver dig mulighed for at bruge mindre tid på at analysere data og mere tid på din forskning.
Nem instrumentbetjening
Flowcytometre kræver ofte, at brugeren bruger tid på at sikre kvaliteten af systemet gennem vedligeholdelsesopgaver og korrekt QC, da ændringer i lasere, fluidics og optik kan påvirke kvaliteten af de genererede data. Attune™ NxT Software tager mange af disse manuelle opgaver og automatiserer dem fuldt ud for at hjælpe med at reducere tid brugt på instrumentvedligeholdelse. Softwaren leverer et automatiseret kvalitetskontrolinstrumentsporingssystem, vigtigt for indsamling og analyse af nøjagtige data, der kræver minimal brugerinteraktion.
Softwarefunktioner:
Instrumentstyring
Automatiseret vedligeholdelse og ydelsestest
Dataindsamling
Visualiseringsværktøjer
Punktplot, tæthedsplot, histogram
Histogram markør, quad markør
Tilpassede logiske porte
Forhåndsvisning af dataplot for hurtig plotopsætning
Datavisningslog, —lineær, logtransformationer
Statistik —gennemsnit, median, tilstand, %CV, rCV, SD, % total, % gated
Eksperimentopsætning
Automatiseret kompensation
Automatisk layout og freeform arbejdsrumslayout
Analyseværktøjer
Værktøjer til valg af flere filer
Filhåndtering
Import/eksport af filer og eksperimenter
Filer gemt som FCS3.1-format
Brugerstyring og sikkerhed
Bruger- og administratorkonti —grundlæggende/admin
Forenklet brug
Attune™ NxT softwaren anvender et menusystem, der præsenterer de funktioner, du har brug for, når du har brug for dem uden meget at rulle og klikke. Tilpasningsfanen giver dig mulighed for at foruddefinere indstillinger for plots, porte, eksperimenter, rapporter og overlejringer. For at forenkle eksperimentel opsætning viser forhåndsvisningsskærmen alle plotkombinationer øjeblikkeligt, så du nemt kan tilføje dem til eksperimentets arbejdsområde. Kompensation er automatiseret eller brugerdefineret og kan sættes op ved hjælp af en kompensationsvejledning.
Hastighed øger produktiviteten
Attune™ NxT Software er designet til at maksimere effektiviteten ved udførelse af dataanalyse. Den bruger en Windows™ 7 64-bit system til at give hurtige opdateringshastigheder for store datasæt på op til 20 millioner hændelser skabt af multi-laser, multi-parameter instrumentering. Softwaren giver dig mulighed for straks at visualisere ændringer af dine dataplot i realtid, mens du foretager justeringer. Dette giver dig mulighed for at bruge mindre tid på at analysere data og mere tid på din forskning.
Nem instrumentbetjening
Flowcytometre kræver ofte, at brugeren bruger tid på at sikre kvaliteten af systemet gennem vedligeholdelsesopgaver og korrekt QC, da ændringer i lasere, fluidics og optik kan påvirke kvaliteten af de genererede data. Attune™ NxT Software tager mange af disse manuelle opgaver og automatiserer dem fuldt ud for at hjælpe med at reducere tid brugt på instrumentvedligeholdelse. Softwaren leverer et automatiseret kvalitetskontrolinstrumentsporingssystem, vigtigt for indsamling og analyse af nøjagtige data, der kræver minimal brugerinteraktion.
Softwarefunktioner:
Instrumentstyring
Automatiseret vedligeholdelse og ydelsestest
Dataindsamling
Visualiseringsværktøjer
Punktplot, tæthedsplot, histogram
Histogram markør, quad markør
Tilpassede logiske porte
Forhåndsvisning af dataplot for hurtig plotopsætning
Datavisningslog, —lineær, logtransformationer
Statistik —gennemsnit, median, tilstand, %CV, rCV, SD, % total, % gated
Eksperimentopsætning
Automatiseret kompensation
Automatisk layout og freeform arbejdsrumslayout
Analyseværktøjer
Værktøjer til valg af flere filer
Filhåndtering
Import/eksport af filer og eksperimenter
Filer gemt som FCS3.1-format
Brugerstyring og sikkerhed
Bruger- og administratorkonti —grundlæggende/admin
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Attune |
| Indhold og opbevaring | 1 Attune™ NxT Software dongle, 1 eksemplar Attune™ NxT Software |
| Mængde | 1 licens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Softwaretype | 1 individuel brugerlicens |
| Til brug med (udstyr) | Afstem NxT Akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttype | Windows 10 OS Upgrade Kit |