Få mere at vide
Attune™ NxT Software, enkelt licens
Artikelnummer. 15320677
Skift visning
Mængde:
1 licens
10 licenser
5 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15320677 1 licens Hver
15340667 10 licenser Hver
15350667 5 hver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15320677 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. A25554
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Afstem NxT Software, enkelt licens
Attune™ NxT Software bruges til at drive og vedligeholde Attune™ NxT akustisk fokuserende cytometer. Det muliggør kraftfuld brugerdefineret eksperimentel analyse via en intuitiv, brugervenlig grænseflade og giver avancerede værktøjer til både anskaffelse og analyse, der er enkle nok for brugere på alle oplevelsesniveauer.
  • Forenklet brug —strømlinet, intuitiv grænseflade
  • Hurtigere —realtidsanalyse af store datasæt
  • Nem instrumentbetjening automatiseret —vedligeholdelse og overvågning af instrumentets ydeevne
    Forenklet brug
    Attune™ NxT softwaren anvender et menusystem, der præsenterer de funktioner, du har brug for, når du har brug for dem uden meget at rulle og klikke. Tilpasningsfanen giver dig mulighed for at foruddefinere indstillinger for plots, porte, eksperimenter, rapporter og overlejringer. For at forenkle eksperimentel opsætning viser forhåndsvisningsskærmen alle plotkombinationer øjeblikkeligt, så du nemt kan tilføje dem til eksperimentets arbejdsområde. Kompensation er automatiseret eller brugerdefineret og kan sættes op ved hjælp af en kompensationsvejledning.
    Hastighed øger produktiviteten
    Attune™ NxT Software er designet til at maksimere effektiviteten ved udførelse af dataanalyse. Den bruger en Windows™ 7 64-bit system til at give hurtige opdateringshastigheder for store datasæt på op til 20 millioner hændelser skabt af multi-laser, multi-parameter instrumentering. Softwaren giver dig mulighed for straks at visualisere ændringer af dine dataplot i realtid, mens du foretager justeringer. Dette giver dig mulighed for at bruge mindre tid på at analysere data og mere tid på din forskning.
    Nem instrumentbetjening
    Flowcytometre kræver ofte, at brugeren bruger tid på at sikre kvaliteten af systemet gennem vedligeholdelsesopgaver og korrekt QC, da ændringer i lasere, fluidics og optik kan påvirke kvaliteten af de genererede data. Attune™ NxT Software tager mange af disse manuelle opgaver og automatiserer dem fuldt ud for at hjælpe med at reducere tid brugt på instrumentvedligeholdelse. Softwaren leverer et automatiseret kvalitetskontrolinstrumentsporingssystem, vigtigt for indsamling og analyse af nøjagtige data, der kræver minimal brugerinteraktion.
    Softwarefunktioner:
    Instrumentstyring
    Automatiseret vedligeholdelse og ydelsestest
    Dataindsamling
    Visualiseringsværktøjer
    Punktplot, tæthedsplot, histogram
    Histogram markør, quad markør
    Tilpassede logiske porte
    Forhåndsvisning af dataplot for hurtig plotopsætning
    Datavisningslog, —lineær, logtransformationer
    Statistik —gennemsnit, median, tilstand, %CV, rCV, SD, % total, % gated
    Eksperimentopsætning
    Automatiseret kompensation
    Automatisk layout og freeform arbejdsrumslayout
    Analyseværktøjer
    Værktøjer til valg af flere filer
    Filhåndtering
    Import/eksport af filer og eksperimenter
    Filer gemt som FCS3.1-format
    Brugerstyring og sikkerhed
    Bruger- og administratorkonti —grundlæggende/admin
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produktlinje Attune
    Indhold og opbevaring 1 Attune™ NxT Software dongle, 1 eksemplar Attune™ NxT Software
    Mængde 1 licens
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Softwaretype 1 individuel brugerlicens
    Til brug med (udstyr) Afstem NxT Akustisk fokuseringscytometer
    Produkttype Windows 10 OS Upgrade Kit