Få mere at vide
Thermo Scientific™ Attune™ NxT Software, serverlicens til flere brugere
Softwaretype:
Op til 10 samtidige brugere på én gang
Op til 5 samtidige brugere på én gang.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Attune™ NxT Software bruges til at drive og vedligeholde Attune™ NxT akustisk fokuserende cytometer. Det muliggør kraftfuld brugerdefineret eksperimentel analyse via en intuitiv, brugervenlig grænseflade og giver avancerede værktøjer til både anskaffelse og analyse, der er enkle nok for brugere på alle oplevelsesniveauer.
- Forenklet brug —strømlinet, intuitiv grænseflade
- Hurtigere —realtidsanalyse af store datasæt
- Nem instrumentbetjening automatiseret —vedligeholdelse og overvågning af instrumentets ydeevne
- Attune™ NxT softwaren anvender et menusystem, der præsenterer de funktioner, du har brug for, når du har brug for dem uden meget at rulle og klikke.
- Tilpasningsfanen giver dig mulighed for at foruddefinere indstillinger for plots, porte, eksperimenter, rapporter og overlejringer. For at forenkle eksperimentel opsætning viser forhåndsvisningsskærmen alle plotkombinationer øjeblikkeligt, så du nemt kan tilføje dem til eksperimentets arbejdsområde.
- Kompensation er automatiseret eller brugerdefineret og kan sættes op ved hjælp af en kompensationsvejledning.
- Attune™ NxT Software er designet til at maksimere effektiviteten ved udførelse af dataanalyse. Den bruger en Windows™ 7 64-bit system til at give hurtige opdateringshastigheder for store datasæt på op til 20 millioner hændelser skabt af multi-laser, multi-parameter instrumentering.
- Softwaren giver dig mulighed for straks at visualisere ændringer af dine dataplot i realtid, mens du foretager justeringer. Dette giver dig mulighed for at bruge mindre tid på at analysere data og mere tid på din forskning.
- Flowcytometre kræver ofte, at brugeren bruger tid på at sikre kvaliteten af systemet gennem vedligeholdelsesopgaver og korrekt QC, da ændringer i lasere, fluidics og optik kan påvirke kvaliteten af de genererede data. Attune™ NxT Software tager mange af disse manuelle opgaver og automatiserer dem fuldt ud for at hjælpe med at reducere tid brugt på instrumentvedligeholdelse.
- Softwaren leverer et automatiseret kvalitetskontrolinstrumentsporingssystem, vigtigt for indsamling og analyse af nøjagtige data, der kræver minimal brugerinteraktion.
- Instrumentstyring
- Automatiseret vedligeholdelse og ydelsestest
- Dataindsamling
- Visualiseringsværktøjer
- Punktplot, tæthedsplot, histogram
- Histogram markør, quad markør
- Tilpassede logiske porte
- Forhåndsvisning af dataplot for hurtig plotopsætning
- Datavisningslog, —lineær, logtransformationer
- Statistik —gennemsnit, median, tilstand, %CV, rCV, SD, % total, % gated
- Eksperimentopsætning
- Automatiseret kompensation
- Automatisk layout og freeform arbejdsrumslayout
- Analyseværktøjer
- Værktøjer til valg af flere filer
- Filhåndtering
- Import/eksport af filer og eksperimenter
- Filer gemt som FCS3.1-format
- Brugerstyring& sikkerhed
- Bruger- og administratorkonti —grundlæggende/admin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 Attune™ NxT Softwaredongle (flere brugere), 1 kopi af Attune™ NxT Software |
| Til brug med (udstyr) | Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer |
| Produktlinje | Attune |
| Produkttype | Flowcytometer software |
| Mængde | 5 brugere |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Softwaretype | Op til 5 samtidige brugere på én gang. |