Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Software 21 CFR Part 11
Artikelnummer. 17194749
Skift visning
Mængde:
1 licens
1 serverlicens, 10 brugere
1 serverlicens, 5 brugere
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17194749 1 licens
17138238 1 serverlicens, 5 brugere
17148238 1 serverlicens, 10 brugere
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17194749 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A47288
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Afstem NxT Software 21 CFR Part 11 er til brug med Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer og understøtter overholdelse af 21 CFR Part 11 FDA-retningslinjer for sikkerhed, revision og elektroniske (SAE) signaturer ved hjælp af en SAE-konsol.
  • Softwaren hjælper med at forhindre uautoriseret adgang til systemet og er tilgængelig til brug på computere med Windows 10-operativsystemet.
  • Autentificering af brugerloginoplysninger
  • Mulighed for at angive retningslinjer for adgangskode og udløbsdatoer
  • Lockout-adgang og krav til gengodkendelse efter en periode med inaktivitet
  • System lockout ved uautoriserede forsøg på at få adgang til software
  • Administratorens evne til at definere brugerroller og tilladelser
  • Identifikation af datamanipulation
  • Generering af revisionssporlog
  • Administratorens evne til at bestemme funktioner, der kræves for at indtaste årsagen til ændringen
  • Sporing af ændringer i brugerroller, kontoadministration og systemindstillinger
  • Tildeling af unikke identifikatorer til eksperimenter og objekter i eksperimenter for at identificere eventuelle ændringer fra den oprindelige registrering
  • Revisionsspor-record præsenteret i menneskelæsbart format
  • Administrator fastlæggelse af krav til e-signatur
  • Evne til at gennemgå optegnelser og underskrive elektronisk
  • Sammen med 21 CFR part 11 softwarelicensen tilbyder vores service- og supportorganisation disse tjenester for at hjælpe dig med at validere dit instrument, din software og din computer: IQOQ og computersoftwarevalideringstjenester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produktlinje Attune
Produkttype Flowcytometer software
Mængde 1 licens