Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Prøve sprøjte
Beskrivelse
This 1 mL sample syringe is used with the fluidics system of the Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer to move sample to the flow cell. Replacement of this syringe is recommended as part of instrument maintenance.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Attune |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 1 sprøjte |
| Til brug med (udstyr) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttype | Prøvetagningssprøjte |