Få mere at vide
Attune™ NxT Vedligeholdelsessæt
Artikelnummer. 17174729
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17174729 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17174729 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. A43038
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
The Attune NxT Vedligeholdelsessæt hjælper dig med at undgå nedetid og sikre optimal drift af din Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer hardware.
Dette praktiske sæt indeholder tilstrækkelige forsyninger til at udføre alle anbefalede forebyggende vedligeholdelsesprocedurer i 12 måneder. Disse procedurer er: udskiftning af sprøjten (to-årligt), SIP-rør (årligt) og instrumentflasker (årligt), samt udførelse af systemdekontaminering (kvartalsvis). Sættet indeholder 1 affaldsflaske, 1 fokuseringsvæsketank, 12 fokuseringsvæskefiltre, 2 sprøjter, 1 SIP-slange og 1 debobleopløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring •1 affaldsflaske
• 1 flaske med fokuseringsvæske
• 12 fokuseringsvæskefiltre
• 2 sprøjter
• 1 SIP
• 1 debobleopløsning Opbevares
ved stuetemperatur.
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Blokformat Ikke-udskiftelig
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Vedligeholdelsessæt