Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Fokus BTL rør
Artikelnummer. 17166088
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17166088 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17166088 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100096711CST
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Dette er erstatningsslange til fokusvæskeflasken på Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer
  • Dette er erstatningsslange til fokusvæskeflasken på Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
  • Slangen kan nemt udskiftes uden at udskifte hele flaskesamlingen, hvis slangeforbindelsen til instrumentet er i stykker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje FPL
Inkluderer 1 slangesæt
Mængde 1 stk.
Format Slanger
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Afstem NxT
Produkttype Slanger