Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT og CytPix Drypbakke
Beskrivelse
- Drypbakken har en fordybet læbe, der kan rumme adskillige milliliter spildt prøve
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Attune |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 1 bakke |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttype | Drypbakke |