Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Blocker Bar konverteringssæt
Artikelnummer. 17286346
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17286346 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17286346 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35966
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Attune NxT Blocker Bar Conversion Kit indeholder en 1,5 mm blokeringsstang til brug på Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer, som leveres med 0,5 mm spærrestang.
  • The Attune NxT Blocker Bar Conversion Kit indeholder en 1,5 mm blokeringsstang til brug på Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer, som leveres med 0,5 mm spærrestang
  • Standard 0,5 mm blokeringsstangen rummer celler eller partikler fra 0,2 til 10 –mikron i størrelse
  • Den større blokeringsstang inkluderet i dette sæt anbefales til analyse af celler, der primært er større end 10 mikron
  • En større blokeringsbjælke blokerer mere fremadrettet spredningslys og tillader detektering af større celler
  • En erfaren Thermo Fisher Scientific ingeniør kan installere den større blokeringsstang på enhver Attune NxT cytometer, hvilket forenkler optimering af instrumentindstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring •1 blokeringsstang
• 1 blokeringsstangholder
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Afstem NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Blocker Bar konverteringssæt