Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Automationspakke, stakke
Artikelnummer. 16622172 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 bundt
Artikelnummer. Mængde
16622172 1 bundt
1 options
Artikelnummer. 16622172 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A33007
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Automatiser din flowcytometri-arbejdsstation med Attune NxT og Orbitor RS2 Automation Bundle
  • Automatiser din flowcytometri-arbejdsstation med Attune NxT og Orbitor RS2 Automation Bundle. De Orbitor RS2 Microplate Mover er en automatiseringsrobot, der leverer forbedret gangtid og smartere produktivitet. Denne automatiseringspakke er designet til en Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer integreret med Attune NxT , CytKick , eller CytKick Max autosampler. For at håndtere din pladeformatopbevaring og -håndtering er der tre forskellige konfigurationer: én med tre sekventielle adgangsstabler (40 plader pr. stak) (denne side), én med tre random access-hoteller (24 plader/3 hoteller) (kat.nr. A33008), og én med to sekventielle adgangsstabler og ét random access-hotel (kat.nr. A35220).
  • Omfattende lodret rækkevidde tillader Orbitor RS2 Microplate Mover for at få adgang til stort set alle mikropladeinstrumenter, inklusive stablede instrumenter, og dens teleskoparm kan nå en række forskellige afstande. Den geniale arm bevæger sig gennem basen, hvilket resulterer i hurtige og effektive bevægelser. Denne robot har en fuld °360-arbejdsplads med ubegrænset baserotation; dette eliminerer behovet for hårde stop og omvendte bevægelser.
  • Avanceret bevægelseskontrol med lukket sløjfe giver kollisionsdetektion og positionsovervågning, hvilket gør det muligt Orbitor RS2 Microplate Mover for hurtigt at genoptage uden behov for at tage hjem igen. Med en bred vifte af greb-kontrol-funktionalitet kombinerer denne robot ydeevne med innovation. Fra variabel kraftkontrol til pladedetektion, funktionssættet er designet til at imponere. Resultatet er bemærkelsesværdig hastighed, præcis bevægelse og ensartet, nøjagtig pladeplacering.
  • De Orbitor RS2 Microplate Mover er drevet af Thermo Scientific Momentum Integration Software med funktioner såsom Momentum planlægningssoftware, fejlfinding og -gendannelse og en dynamisk planlægger, der tillader ændringer under kørsel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring • Orbitor RS2 Microplate Mover
• Integreret stregkodelæser
• 3 tallerkenstabler
• Momentuum software
Mængde 1 bundt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Afstem NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Automationspakke