Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Automationspakke, hoteller
Artikelnummer. 15965041
Skift visning
Mængde:
1 bundt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15965041 1 bundt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15965041 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A33008
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
The Attune NxT Automation Bundle består af en Orbitor RS2 Microplate Mover og en stregkodelæser til hurtig og nem pladeidentifikation.
Denne Orbitor RS2 Microplate Mover er en automatiseringsrobot designet til brug med Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer, der muliggør flowcytometri i automatiserede miljøer for øget prøvegennemløb. Den tilbydes i tre forskellige konfigurationer: en med sekventiel adgangsstabler til pladeopbevaring og håndtering (Kat.nr. A33007), en med vilkårlig adgangshoteller (24 plader/3 hoteller) (denne side), og en med to sekventielle adgangsstabler og et vilkårlig adgangshotel (Kat.nr. A35220).
Omfattende lodret rækkevidde tillader Orbitor RS2 Microplate Mover for at få adgang til stort set alle mikropladeinstrumenter, inklusive stablede instrumenter, og dens teleskoparm kan nå en række forskellige afstande. Den geniale arm bevæger sig gennem basen, hvilket resulterer i hurtige og effektive bevægelser. Denne robot har en fuld 360-°arbejdsplads med ubegrænset baserotation; dette eliminerer behovet for hårde stop og omvendte bevægelser.
Avanceret bevægelseskontrol med lukket sløjfe giver kollisionsdetektion og positionsovervågning, hvilket gør det muligt Orbitor RS2 Microplate Mover for hurtigt at genoptage uden behov for at tage hjem igen. Med en bred vifte af greb-kontrol-funktionalitet kombinerer denne robot ydeevne med innovation. Fra variabel kraftkontrol til pladedetektion, funktionssættet er designet til at imponere. Resultatet er bemærkelsesværdig hastighed, præcis bevægelse og ensartet, nøjagtig pladeplacering.
De Orbitor RS2 Microplate Mover er drevet af Thermo Scientific Momentum Integration Software med funktioner såsom Momentum planlægningssoftware, fejlfinding og -gendannelse og en dynamisk planlægger, der tillader ændringer under kørsel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring • Orbitor RS2 Microplate Mover
• Integreret stregkodelæser
• 3 Plates hoteller
• Momentuum software
Mængde 1 bundt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Afstem NxT Akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Automationspakke