Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Flowcytometer, blå/gul
Beskrivelse
De Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer er et letanvendeligt instrument designet til at detektere cellestørrelse og granularitet samt fluorescensekspression af mærkede antistoffer, proteiner og funktionelle reagenser. Instrumentets innovative design resulterer i præcise data og opsamlingshastigheder op til 10x hurtigere end andre flowcytometre. Designet eliminerer også lange prøveforberedelsesprocedurer, reducerer tiden til at analysere en fil, gør det muligt at analysere små eller begrænsede prøver og minimerer variabiliteten i målinger, hvilket fører til bedre opløsning af populationer. Den er ideel til immunfænotype- og signalundersøgelser, cellecyklusanalyse, påvisning af sjældne hændelser, stamcelleanalyse, cancer- og apoptoseundersøgelser og mikrobiologiske assays.
Med Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer får du:
En fleksibel platform, der giver meget følsom og nøjagtig måling af cellestørrelse og granularitet samt fluorescensdetektion
Topmoderne optik for langsigtet pålidelighed
Akustisk fokusering for højpræcisionsdata
En intuitiv softwarebrugergrænseflade, der reducerer tid til færdighed
Forbedret arbejdsgang for at reducere prøveforberedelsestiden før analyse
Hurtigere dataanalyse, der fører til reducerede anskaffelsestider
Fleksibelt design, der imødekommer skiftende behov, budget eller laboratorieplads
Instrumentets ’modulære design rummer de mest almindelige fluoroforer og fluorescerende proteiner, der bruges i flowcytometri, hvilket muliggør tilpasning til tidligere eksperimentelle resultater og imødekommer fremtidige behov gennem simple opgraderinger. Instrumentets lille fodaftryk kræver minimal bænkplads, selv tillader brug i en cellekulturhætte.
Akustisk fokusering forbedrer effektiviteten sammenlignet med traditionelle flowcytometre
Traditionelle flowcytometre er afhængige af en stor mængde væske for at fokusere cellerne før analyse, hvilket resulterer i omfattende prøveforberedelse før analyse og introducerer muligheden for fejl på grund af artefakter skabt under prøveforberedelsesprocessen. Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer, blodprøver kan køres uden at blive manipuleret ved hjælp af No-Wash No-Lyse blodcelleanalysen. Instrumentet tilbyder også fleksibilitet i prøvekoncentrationen, der kan analyseres.
Akustisk fokusering muliggør:
Eliminering af koncentrationstrin
Effektiv baggrundsfluorescensreduktion ved et simpelt fortyndingstrin, hvilket eliminerer behovet for at vaske fluorescensprøver før analyse
No-lyse/no-wash assays
Analyse af prøver, der har lave celleantal, herunder CSF, stamceller, museknoglemarv, museblod og tynde nålespirater
Indsamling af et stort antal prøver på minimal tid
Lær mere om Attune NxT cytometer og se alle tilgængelige konfigurationer >
Lær mere om, hvordan akustisk fokusering fungerer >
Med Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer får du:
Fleksibelt design, der imødekommer skiftende behov, budget eller laboratorieplads
Instrumentets ’modulære design rummer de mest almindelige fluoroforer og fluorescerende proteiner, der bruges i flowcytometri, hvilket muliggør tilpasning til tidligere eksperimentelle resultater og imødekommer fremtidige behov gennem simple opgraderinger. Instrumentets lille fodaftryk kræver minimal bænkplads, selv tillader brug i en cellekulturhætte.
Akustisk fokusering forbedrer effektiviteten sammenlignet med traditionelle flowcytometre
Traditionelle flowcytometre er afhængige af en stor mængde væske for at fokusere cellerne før analyse, hvilket resulterer i omfattende prøveforberedelse før analyse og introducerer muligheden for fejl på grund af artefakter skabt under prøveforberedelsesprocessen. Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer, blodprøver kan køres uden at blive manipuleret ved hjælp af No-Wash No-Lyse blodcelleanalysen. Instrumentet tilbyder også fleksibilitet i prøvekoncentrationen, der kan analyseres.
Akustisk fokusering muliggør:
Lær mere om Attune NxT cytometer og se alle tilgængelige konfigurationer >
Lær mere om, hvordan akustisk fokusering fungerer >
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Afstem NxT Flowcytometer • Minitower Windows 10 64-bit computer med Attune Cytometric Software • Strømledning med adaptere • USB kabel • Attune Shutdown Solution • Attune vaskeopløsning • Atune fokuseringsvæske • Afstem NxT Flow Cell Cleaning Solution • Atune Performance Tracking Beads • Hurtigt referencekort |
| Format | Rør |
| Laser funktioner | Blå excitationslaser (488 nm), gul laser (561 nm) |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Produktlinje | Attune |
| Til brug med (udstyr) | Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 stk. |