Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Flowcytometer, blå/violet6
Artikelnummer. 17162379
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17162379 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17162379 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A29002
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Designet og udviklet til at fjerne almindelige barrierer forbundet med flowcytometri, Attunes evolutionære muligheder NxT Flowcytometer tilbyder tilpasningsdygtige optiske konfigurationsmuligheder, så du kan få mest muligt ud af din flerfarveanalyse.
2020 Attune NxT Flow Cytometer har udvidede funktioner for at drive din forskning fremad. Designet og udviklet til at fjerne almindelige barrierer forbundet med flowcytometri, tilbyder Flow Cytometers evolutionære muligheder Attune NxT for tilpasningsdygtig optisk konfiguration, så du kan få mest muligt ud af din multicolor-analyse.
  • Ny CytKick og CytKick Max autosampler—øger effektiviteten til højkapacitetsanalyser
  • Ny 21 CFR del 11-kompatibel software til regulerede laboratorier på Windows 10 operativsystem
  • Forbedret arbejdsgang for styring af køreprotokol- og instrumentindstillinger
Hurtig strømning
Den innovative kombination af akustisk fokuseringsteknologi kombineret med traditionel hydrodynamisk fokusering resulterer i optagelseshastigheder op til 10 gange hurtigere end andre flowcytometre. Denne teknologi reducerer den tid, der kræves for at opnå resultater.
  • Ægte 35.000 hændelse/sekund (+10% koincidensrater)
  • Maksimal elektronisk hastighed på 65.000 hændelser/sekund
  • Analyser små eller begrænsede prøver hurtigere end nogensinde før
  • Effektivt køre traditionelt lange assays
Flowcytometeret Attune NxT er ideelt til immunophenotyping og signaleringsstudier, cellecyklusanalyse, detektion af sjældne hændelser, stamcelleanalyse, kræft- og apoptosestudier, mikrobiologiske analyser og mere.
Fit til dit laboratorium i dag og i fremtiden
Instrumentets modulære design giver fleksibilitet til at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov med en række opgraderingsmuligheder. Køb det, du har brug for, nu, og opgrader nemt senere. Instrumentets lille fodaftryk kræver minimal bordplads, hvilket endda tillader brug i en cellekulturhætte.
  • Fleksibilitet—1 til 4 lasere, 14 farver og 16 parametre
  • Feltopgraderbare—vælger at tilføje ekstra lasere, når du beslutter dig
  • Tilpassede båndpasfiltre til udvidede fluorochrom-valg
Lyt ind på dine data
Flowcytometeret Attune NxT kører let de fleste prøver, inklusive kardiomyocytter. Systemet er designet med et tilstopningsresistent sprøjtedrevet system, der kan skubbe prøven med en kraft på op til 75 psi.
  • Fleksibilitet i prøvekoncentrationer og prøvetyper
  • Eliminering af tidskrævende koncentrationstrin med No-Wash, No-Lyse Filter Kit
  • Analyse af fortyndede prøver, herunder CSF, stamceller, museknoglemarv, museblod og tynde nåleaspirater
  • Erhvervelse af et stort antal prøver på minimal tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring •Afstem NxT Flowcytometer
• Minitower Windows 10 64-bit computer med Attune Cytometric Software
• Strømledning med adaptere
• USB kabel
• Attune Shutdown Solution
• Attune vaskeopløsning
• Atune fokuseringsvæske
• Afstem NxT Flow Cell Cleaning Solution
• Atune Performance Tracking Beads
• Hurtigt referencekort
Format Rør, 384-brønds plade, 96-brønds plade
Laser funktioner Blå excitationslaser (488 nm), violet excitationslaser (405 nm)
Produktlinje Attune
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 stk.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.