Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Flowcytometer, blå/violet6
Artikelnummer. 17172379
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17172379 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17172379 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A29002CFR
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Designet og udviklet til at fjerne almindelige barrierer forbundet med flowcytometri, Attunes evolutionære muligheder NxT Flowcytometer
  • 2019 Attune NxT Flow Cytometer har udvidede funktionaliteter til at drive din forskning fremad. Designet og udviklet til at fjerne almindelige barrierer forbundet med flowcytometri, Attunes evolutionære muligheder NxT flowcytometer tilbyder tilpasningsdygtige optiske konfigurationsmuligheder, så du kan få mest muligt ud af din flerfarveanalyse.
  • Gratis Attune NxT software med forskerinspirerede opgraderinger
  • Ny grøn lasermulighed for udvidede funktioner og fluorokrom-muligheder
  • Enkel trykknap-prøvegendannelsesfunktion
  • Den innovative kombination af akustisk fokuseringsteknologi kombineret med traditionel hydrodynamisk fokusering resulterer i optagelseshastigheder op til 10X hurtigere end andre flowcytometre. Denne teknologi reducerer den tid, det tager at opnå resultater.
  • Ægte 35.000 hændelser/sek. (+10 % sammenfaldsrater)
  • Maksimal elektronisk hastighed på 65.000 hændelser/sek
  • Analyser små eller begrænsede prøver hurtigere end nogensinde
  • Kør effektivt traditionelt lange analyser
  • The Attune NxT flowcytometer er ideelt til immunfænotype- og signalundersøgelser, cellecyklusanalyse, påvisning af sjældne hændelser, stamcelleanalyse, cancer- og apoptoseundersøgelser, mikrobiologiske analyser og mere.
  • Instrumentets ’modulære design giver fleksibiliteten til at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov med en række opgraderingsmuligheder. Køb det, du har brug for nu, og opgrader nemt senere. Instrumentets lille fodaftryk kræver minimal bænkplads, selv tillader brug i en cellekulturhætte.
  • Fleksibilitet —1 til 4 lasere, 14 farver og 16 parametre
  • Felt opgraderbar —vælg at tilføje yderligere lasere, når du beslutter dig
  • Brugerdefinerbare båndpasfiltre til udvidede fluorokrom-valg
  • The Attune NxT Flowcytometer kører nemt de fleste prøver inklusive kardiomyocytter. Systemet er designet med et tilstopningssikkert sprøjtedrevet system til at skubbe prøven med en kraft på op til 75 psi.
  • Fleksibilitet i prøvekoncentrationer og prøvetyper
  • Eliminering af tidskrævende koncentrationstrin med No-Wash, No-Lyse Filter Kit
  • Analyse af fortyndede prøver, inklusive CSF, stamceller, museknoglemarv, museblod og tynde nålespirater
  • Indsamling af et stort antal prøver på minimal tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Attune akustisk fokuseringscytometer
• Minitårn Windows™ 7 64-bit computer med 23-tommer fladskærm
• Strømledning med adaptere
• USB kabel
• Brugervejledning dokument-cd
• Afstem NxT software
• Hurtigt referencekort
• 1 hætteglas med Attune Performance Tracking Beads
• 1 flaske Attune vaskeopløsning
• 1 flaske Attune 1X Shutdown Solution
• Attune fokuseringsvæske (10 L)
Format Rør, 384-brønds plade, 96-brønds plade
Laser funktioner Blå excitationslaser (488 nm), violet excitationslaser (405 nm)
Produktlinje Attune
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 stk.