Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Flowcytometer, blå/rød/violet6/gul
Beskrivelse
The 2020 Attune NxT Flow Cytometer has expanded functionalities to drive your research forward. Designed and developed to remove common barriers associated with flow cytometry, the evolutionary capabilities of the Attune NxT Flow Cytometer offer adaptable optical configuration options so you can get the most out of your multicolor analysis.
- New CytKick and CytKick Max autosampler—more efficiency for high-throughput assays
- New 21 CFR part 11 compliant software for regulated laboratories on Windows 10 operating system
- Improved workflow for run protocol and instrument settings management
2020 Attune NxT Flow Cytometer har udvidede funktionaliteter til at drive din forskning fremad. Designet og udviklet til at fjerne almindelige barrierer forbundet med flowcytometri, Attunes evolutionære muligheder NxT Flowcytometer tilbyder tilpasningsdygtige optiske konfigurationsmuligheder, så du kan få mest muligt ud af din flerfarveanalyse.
- Ny CytKick og CytKick Maksimal autosampler —mere effektivitet til high-throughput assays
- Ny 21 CFR part 11-kompatibel software til regulerede laboratorier på Windows 10-operativsystemet
- Forbedret arbejdsgang til kørselsprotokol og styring af instrumentindstillinger
Hurtigt flow
Den innovative kombination af akustisk fokuseringsteknologi kombineret med traditionel hydrodynamisk fokusering resulterer i optagelseshastigheder op til 10X hurtigere end andre flowcytometre. Denne teknologi reducerer den tid, det tager at opnå resultater.
- Ægte 35.000 hændelser/sek. (+10 % sammenfaldsrater)
- Maksimal elektronisk hastighed på 65.000 hændelser/sek
- Analyser små eller begrænsede prøver hurtigere end nogensinde
- Kør effektivt traditionelt lange analyser
The Attune NxT Flowcytometer er ideelt til immunfænotype- og signalundersøgelser, cellecyklusanalyse, påvisning af sjældne hændelser, stamcelleanalyse, cancer- og apoptoseundersøgelser, mikrobiologiske analyser og mere.
Velegnet til dit laboratorium i dag og i fremtiden
Instrumentets modulære design giver fleksibiliteten til at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov med en række opgraderingsmuligheder. Køb det, du har brug for nu, og opgrader nemt senere. Instrumentets lille fodaftryk kræver minimal bænkplads, selv tillader brug i en cellekulturhætte.
- Fleksibilitet —1 til 4 lasere, 14 farver og 16 parametre
- Felt opgraderbar —vælg at tilføje yderligere lasere, når du beslutter dig
- Brugerdefinerbare båndpasfiltre til udvidede fluorokrom-valg
Stil ind på dine data
The Attune NxT Flowcytometer kører nemt de fleste prøver inklusive kardiomyocytter. Systemet er designet med et tilstopningssikkert sprøjtedrevet system til at skubbe prøven med en kraft på op til 75 psi.
- Fleksibilitet i prøvekoncentrationer og prøvetyper
- Eliminering af tidskrævende koncentrationstrin med No-Wash, No-Lyse Filter Kit
- Analyse af fortyndede prøver, inklusive CSF, stamceller, museknoglemarv, museblod og tynde nålespirater
- Indsamling af et stort antal prøver på minimal tid
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Afstem NxT Flowcytometer • Minitower Windows 10 64-bit computer med Attune Cytometric Software • Strømledning med adaptere • USB kabel • Attune Shutdown Solution • Attune vaskeopløsning • Atune fokuseringsvæske • Afstem NxT Flow Cell Cleaning Solution • Atune Performance Tracking Beads • Hurtigt referencekort |
| Format | Rør(er), 384-brønds plade, 96-brønds plade |
| Laser funktioner | Blå excitationslaser (488 nm), rød excitationslaser (638 nm), violet excitationslaser (405 nm), gul excitationslaser (561 nm) |
| Produktlinje | Attune |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 stk. |