Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Flowcytometer, blå/rød/violet
Artikelnummer. 15380667
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15380667 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15380667 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A24860
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Afstem NxT Flowcytometer, blå/rød/violet
De Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer er et letanvendeligt instrument designet til at detektere cellestørrelse og granularitet samt fluorescensekspression af mærkede antistoffer, proteiner og funktionelle reagenser. Instrumentets innovative design resulterer i præcise data og opsamlingshastigheder op til 10x hurtigere end andre flowcytometre. Designet eliminerer også lange prøveforberedelsesprocedurer, reducerer tiden til at analysere en fil, gør det muligt at analysere små eller begrænsede prøver og minimerer variabiliteten i målinger, hvilket fører til bedre opløsning af populationer. Den er ideel til immunfænotype- og signalundersøgelser, cellecyklusanalyse, påvisning af sjældne hændelser, stamcelleanalyse, cancer- og apoptoseundersøgelser og mikrobiologiske assays.
Med Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer får du:
  • En fleksibel platform, der giver meget følsom og nøjagtig måling af cellestørrelse og granularitet samt fluorescensdetektion
  • Topmoderne optik for langsigtet pålidelighed
  • Akustisk fokusering for højpræcisionsdata
  • En intuitiv softwarebrugergrænseflade, der reducerer tid til færdighed
  • Forbedret arbejdsgang for at reducere prøveforberedelsestiden før analyse
  • Hurtigere dataanalyse, der fører til reducerede anskaffelsestider
    Fleksibelt design, der imødekommer skiftende behov, budget eller laboratorieplads
    Instrumentets ’modulære design rummer de mest almindelige fluoroforer og fluorescerende proteiner, der bruges i flowcytometri, hvilket muliggør tilpasning til tidligere eksperimentelle resultater og imødekommer fremtidige behov gennem simple opgraderinger. Instrumentets lille fodaftryk kræver minimal bænkplads, selv tillader brug i en cellekulturhætte.
    Akustisk fokusering forbedrer effektiviteten sammenlignet med traditionelle flowcytometre
    Traditionelle flowcytometre er afhængige af en stor mængde væske for at fokusere cellerne før analyse, hvilket resulterer i omfattende prøveforberedelse før analyse og introducerer muligheden for fejl på grund af artefakter skabt under prøveforberedelsesprocessen. Med Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer, blodprøver kan køres uden at blive manipuleret ved hjælp af No-Wash No-Lyse blodcelleanalysen. Instrumentet tilbyder også fleksibilitet i prøvekoncentrationen, der kan analyseres.
    Akustisk fokusering muliggør:
  • Eliminering af koncentrationstrin
  • Effektiv baggrundsfluorescensreduktion ved et simpelt fortyndingstrin, hvilket eliminerer behovet for at vaske fluorescensprøver før analyse
  • No-lyse/no-wash assays
  • Analyse af prøver, der har lave celleantal, herunder CSF, stamceller, museknoglemarv, museblod og tynde nålespirater
  • Indsamling af et stort antal prøver på minimal tid
    Lær mere om Attune NxT cytometer og se alle tilgængelige konfigurationer >
    Lær mere om, hvordan akustisk fokusering fungerer >
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring •Afstem NxT Flowcytometer
    • Minitower Windows 10 64-bit computer med Attune Cytometric Software
    • Strømledning med adaptere
    • USB kabel
    • Attune Shutdown Solution
    • Attune vaskeopløsning
    • Atune fokuseringsvæske
    • Afstem NxT Flow Cell Cleaning Solution
    • Atune Performance Tracking Beads
    • Hurtigt referencekort
    Format Rør
    Laser funktioner Blå excitationslaser (488 nm), rød excitationslaser (638 nm), violet excitationslaser (405 nm)
    Frekvens 50/60 Hz
    Produktlinje Attune
    Til brug med (udstyr) Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Mængde 1 stk.