Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ NxT Flowcytometer, blå/rød/violet/grøn
Artikelnummer. 17142379
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17142379 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17142379 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A29001
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Designet og udviklet til at fjerne almindelige barrierer forbundet med flowcytometri, Attunes evolutionære muligheder NxT Flowcytometer
  • 2020 Attune NxT Flow Cytometer har udvidede funktionaliteter til at drive din forskning fremad. Designet og udviklet til at fjerne almindelige barrierer forbundet med flowcytometri, Attunes evolutionære muligheder NxT Flowcytometer tilbyder tilpasningsdygtige optiske konfigurationsmuligheder, så du kan få mest muligt ud af din flerfarveanalyse.
  • Ny CytKick og CytKick Maksimal autosampler —mere effektivitet til high-throughput assays
  • Ny 21 CFR part 11-kompatibel software til regulerede laboratorier på Windows 10-operativsystemet
  • Forbedret arbejdsgang til kørselsprotokol og styring af instrumentindstillinger
  • Den innovative kombination af akustisk fokuseringsteknologi kombineret med traditionel hydrodynamisk fokusering resulterer i optagelseshastigheder op til 10X hurtigere end andre flowcytometre. Denne teknologi reducerer den tid, det tager at opnå resultater.
  • Ægte 35.000 hændelser/sek. (+10 % sammenfaldsrater)
  • Maksimal elektronisk hastighed på 65.000 hændelser/sek
  • Analyser små eller begrænsede prøver hurtigere end nogensinde
  • Kør effektivt traditionelt lange analyser
  • The Attune NxT Flowcytometer er ideelt til immunfænotype- og signalundersøgelser, cellecyklusanalyse, påvisning af sjældne hændelser, stamcelleanalyse, cancer- og apoptoseundersøgelser, mikrobiologiske analyser og mere.
  • Instrumentets ’modulære design giver fleksibiliteten til at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov med en række opgraderingsmuligheder. Køb det, du har brug for nu, og opgrader nemt senere. Instrumentets lille fodaftryk kræver minimal bænkplads, selv tillader brug i en cellekulturhætte.
  • Fleksibilitet —1 til 4 lasere, 14 farver og 16 parametre
  • Brugerdefinerbare båndpasfiltre til udvidede fluorokrom-valg
  • The Attune NxT Flowcytometer kører nemt de fleste prøver inklusive kardiomyocytter. Systemet er designet med et tilstopningssikkert sprøjtedrevet system til at skubbe prøven med en kraft på op til 75 psi.
  • Fleksibilitet i prøvekoncentrationer og prøvetyper
  • Eliminering af tidskrævende koncentrationstrin med No-Wash, No-Lyse Filter Kit
  • Analyse af fortyndede prøver, inklusive CSF, stamceller, museknoglemarv, museblod og tynde nålespirater
  • Indsamling af et stort antal prøver på minimal tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Afstem NxT Flowcytometer
• Minitower Windows 10 64-bit computer med Attune Cytometric Software
• Strømledning med adaptere
• USB kabel
• Attune Shutdown Solution
• Attune vaskeopløsning
• Atune fokuseringsvæske
• Afstem NxT Flow Cell Cleaning Solution
• Atune Performance Tracking Beads
• Hurtigt referencekort
Format Rør
Laser funktioner 488 nm, 405 nm, 637 nm, 532 nm
Produktlinje Attune
Til brug med (udstyr) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Mængde 1 stk.