Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Laseropgraderingssæt
Beskrivelse
Forbedr kapaciteterne i din Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer og Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer med vores alsidige laseropgraderingssæt. Disse opgraderingssæt fås i rød, gul, violet og grøn og er designet til at udvide dit instruments fluorescensdetektionskapacitet, hvilket muliggør et bredere udvalg af forskningsanvendelser og øger alsidigheden i dine flowcytometrieksperimenter.
Udvidede kapaciteter
Maksimer dit forskningspotentiale med vores laseropgraderingssæt. Hvert sæt er tilpasset specifikke excitationsbølgelængder, så du kan bruge en række etiketter, farvestoffer og applikationer. For eksempel udvider Red Laser Upgrade Kit 637-nm excitationskapaciteten, hvilket muliggør detektion af APC, Alexa Fluor 700, APC-tandemfarvestoffer og funktionelle reagenser såsom CellTrace Far Red-farvestof, LIVE/DEAD Fixable far red eller near IR-farver, Vybrant DyeCycle Ruby-farvestof og far red –exciterende fluorescerende proteiner. Lignende forbedringer findes med de gule, violette og grønne laseropgraderingssæt, som hver især udvider omfanget af detekterbare fluoroforer og anvendelser.
Omkostningseffektive løsninger
At opgradere dit eksisterende flowcytometer er en omkostningseffektiv måde at udvide dets kapaciteter på uden at skulle investere i nye instrumenter. Disse opgraderinger gør det muligt for dig at konfigurere dine Attune- NxT og Attune-flowcytometre CytPix med forskellige laserkonfigurationer, hvilket opfylder de skiftende krav i din forskning og samtidig optimerer dit budget.
Simpel installation
Attune- NxT og Attune-flowcytometrene CytPix er designet til nemme opgraderinger. Hvert laseropgraderingssæt indeholder alle nødvendige optiske komponenter og kan installeres af en kvalificeret servicetekniker på typisk under fire timer. Dette minimerer nedetid og sikrer, at dit instrument hurtigt er tilbage i drift med forbedret funktionalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | DJM |
| Inkluderer | Laseropgradering |
| Excitation/Emission | 407 nm |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Mængde | 1 sæt |
| Farve | Violet |
| Format | Sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Attune CytPix flowcytometer |
| Produkttype | Laseropgraderingssæt |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.