Få mere at vide
Attune™ Fokuseringsvæske (1X)
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Pakke med 6
Beskrivelse
Attune™ Focusing Fluid er en optimeret bufferløsning, der bruges i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer til fokusering og transport af partikler gennem fluidiksystemet.
Vedligeholder systemets renhed
Attune™ Focusing Fluid er et sterilt, bufret, azidfrit støttereagens, der indeholder et overfladeaktivt stof, der hjælper med at rense væskeledningerne i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid er designet til at minimere bobledannelse og forhindre opbygning af cellulært materiale i flowcellen, hvilket resulterer i mindre instrumenttilstopning.
Bekvem
Den brugsklare 1X fokuseringsvæske er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem. Den praktiske 10 L emballage giver nok fokuseringsvæske til at fungere i mindst 10 dage (det gennemsnitlige fokuseringsvæskeforbrug pr. dag er mindre end 1 L) og har en tap til at gøre påfyldning af de indbyggede væsketanke lettere.
Høj kvalitet
Attune™ Focusing Fluid er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores ved sin lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Vedligeholder systemets renhed
Attune™ Focusing Fluid er et sterilt, bufret, azidfrit støttereagens, der indeholder et overfladeaktivt stof, der hjælper med at rense væskeledningerne i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid er designet til at minimere bobledannelse og forhindre opbygning af cellulært materiale i flowcellen, hvilket resulterer i mindre instrumenttilstopning.
Bekvem
Den brugsklare 1X fokuseringsvæske er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem. Den praktiske 10 L emballage giver nok fokuseringsvæske til at fungere i mindst 10 dage (det gennemsnitlige fokuseringsvæskeforbrug pr. dag er mindre end 1 L) og har en tap til at gøre påfyldning af de indbyggede væsketanke lettere.
Høj kvalitet
Attune™ Focusing Fluid er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores ved sin lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 15 —30 °C |
| Til brug med (udstyr) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Format | Væske |
| Produktlinje | Attune |
| Mængde | 6 x 1 l |
| Produkttype | Fokuseringsvæske |