Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Fokuseringsvæske (1X)
Artikelnummer. p-7075636
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10019478 6 x 1 l Pakke med 6
15400984 10 l 10 L
15392496 1 l 1 L
17384843 20 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10019478 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4449791
Attune™ Fokuseringsvæske (1X)
Attune™ Focusing Fluid er en optimeret bufferløsning, der bruges i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer til fokusering og transport af partikler gennem fluidiksystemet.
Vedligeholder systemets renhed
Attune™ Focusing Fluid er et sterilt, bufret, azidfrit støttereagens, der indeholder et overfladeaktivt stof, der hjælper med at rense væskeledningerne i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid er designet til at minimere bobledannelse og forhindre opbygning af cellulært materiale i flowcellen, hvilket resulterer i mindre instrumenttilstopning.
Bekvem
Den brugsklare 1X fokuseringsvæske er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem. Den praktiske 10 L emballage giver nok fokuseringsvæske til at fungere i mindst 10 dage (det gennemsnitlige fokuseringsvæskeforbrug pr. dag er mindre end 1 L) og har en tap til at gøre påfyldning af de indbyggede væsketanke lettere.
Høj kvalitet
Attune™ Focusing Fluid er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores ved sin lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 15 —30 °C
Til brug med (udstyr) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Format Væske
Produktlinje Attune
Mængde 6 x 1 l
Produkttype Fokuseringsvæske