Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Fokuseringsvæske (1X)
Artikelnummer. 17384843
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17384843 20 l -
10019478 6 x 1 l Pakke med 6
15400984 10 l 10 L
15392496 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17384843 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. J106627
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Attune™ Fokuseringsvæske (1X)
  • En optimeret bufferløsning, der anvendes i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer til fokusering og transport af partikler gennem fluidiksystemet
  • Dette sterile, bufrede, azidfrie støttereagens indeholder et overfladeaktivt middel, der hjælper med at rense væskeledningerne i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
  • Designet til at minimere bobledannelse og forhindre opbygning af cellulært materiale i flowcellen, hvilket resulterer i mindre instrumenttilstopning
  • Klar-til-brug 1X fokuseringsvæske blev designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem
  • Praktisk 20 L emballage giver nok fokuseringsvæske til at fungere i mindst 20 dage (det gennemsnitlige fokuseringsvæskeforbrug pr. dag er mindre end 1 L)
  • Spigot hjælper med at forenkle påfyldningen af væsketanke ombord
  • Hvert parti af Attune™ Focusing Fluid er sporbar ved sin lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Format Væske
Produktlinje Attune
Mængde 20 l
Produkttype Fokuseringsvæske