Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Fokuseringsvæske (1X)
Beskrivelse
Attune™ Focusing Fluid er en optimeret bufferløsning, der bruges i Attune™ Acoustic Focusing Cytometer til fokusering og transport af partikler gennem fluidiksystemet.
Vedligeholder systemets renhed
Attune™ Focusing Fluid er et sterilt, bufret, azidfrit støttereagens, der indeholder et overfladeaktivt stof, der hjælper med at rense væskeledningerne i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid er designet til at minimere bobledannelse og forhindre opbygning af cellulært materiale i flowcellen, hvilket resulterer i mindre instrumenttilstopning.
Bekvem
Den brugsklare 1X fokuseringsvæske er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem. Den praktiske 10 L emballage giver nok fokuseringsvæske til at fungere i mindst 10 dage (det gennemsnitlige fokuseringsvæskeforbrug pr. dag er mindre end 1 L) og har en tap til at gøre påfyldning af de indbyggede væsketanke lettere.
Høj kvalitet
Attune™ Focusing Fluid er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores ved sin lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Vedligeholder systemets renhed
Attune™ Focusing Fluid er et sterilt, bufret, azidfrit støttereagens, der indeholder et overfladeaktivt stof, der hjælper med at rense væskeledningerne i Attune™ Akustisk fokuseringscytometer. De Attune™ Focusing Fluid er designet til at minimere bobledannelse og forhindre opbygning af cellulært materiale i flowcellen, hvilket resulterer i mindre instrumenttilstopning.
Bekvem
Den brugsklare 1X fokuseringsvæske er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug samt adgang til et renset vandsystem. Den praktiske 10 L emballage giver nok fokuseringsvæske til at fungere i mindst 10 dage (det gennemsnitlige fokuseringsvæskeforbrug pr. dag er mindre end 1 L) og har en tap til at gøre påfyldning af de indbyggede væsketanke lettere.
Høj kvalitet
Attune™ Focusing Fluid er klargjort, filtreret og pakket i et sterilt miljø for at sikre den højeste kvalitet. Hver batch kan spores ved sin lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ Akustisk fokuseringscytometer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | Attune™ Akustisk fokuseringscytometer |
| Produktlinje | Attune |
| Mængde | 10 l |
| Produkttype | Fokuseringsvæske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Attune 1X Focusing Fluid
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone