Få mere at vide
Invitrogen™ Attune™ Debble Solution (1X)
Artikelnummer. 15330667
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15330667 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 15330667 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10496
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Attune Debubble Solution (1X)
Attune™ Debubble Solution bruges til at fjerne overskydende luftbobler, der kan udvikle sig i væskeledningerne Attune™ NxT Akustisk fokuseringscytometer.
Minimerer bobledannelse
Attune™ Debubble Solution er blevet formuleret til at minimere bobledannelse, der kan forekomme i systemledningerne natten over eller efter systemvedligeholdelse. Denne løsning bruges under den automatiske Debubble-funktion af Attune™ akustisk fokuserende cytometer. Den bruges også efter den regelmæssige kvartalsvise vedligeholdelse/systemdekontamineringsfunktion for at sikre, at al luft, der indføres under denne rengøringsproces, fjernes, før prøverne analyseres på systemet.
Bekvem
Denne brugsklare 1X debobleløsning er designet til at eliminere behovet for fortynding før brug og behovet for adgang til et renset vandsystem.
Høj kvalitet
Hver batch kan spores ved dens lotnummerbetegnelse og er blevet valideret til brug på Attune™ akustisk fokuserende cytometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Attune™ Akustisk fokuseringscytometer
Produktlinje Attune
Mængde 50 ml
Produkttype Deboble løsning