Få mere at vide
Applied Biosystems™ Attune™ Computer Upgrade Kit
Artikelnummer. 13403129 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13403129 1 kit Hver
1 options
Artikelnummer. 13403129 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4481653
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring Dell 64 bit computer with Windows 7 operating system, Attune™ Cytometric Software V2.1 and V2.1 documentation Kit, and a visit by a trained Service personnel assist in data management from the existing computer system
Mængde 1 kit
Softwaretype Attune™ Cytometric Software
Operativsystem Windows 7 (Service Pack 2)
Til brug med (udstyr) Attune Acoustic Focusing Cytometer
Produkttype Computer Upgrade Kit